Läs mer
Gibco™ Primära råttcortexneuroner, Sprague Dawley
Produktkod. 15916482 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Antal celler:
1 x 10^6
4 x 10^6
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal celler Förpackningsstorlek
15916482 4 x 10^6 Paket med 4
15906482 1 x 10^6 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15916482 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A36512
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Gibco™ Primära Rat Cortex Neurons, Sprague Dawley, isoleras och kryokonserveras från Sprague Dawley embryonala dag-18 råttor.
Ett flexibelt, färdigt att använda och kvalitetsalternativ till färska neuroner, varje flaska innehåller en miljon celler per ml. Dessa neuroner ger konsekvent livskraft efter upptining i intervallet 50-–80%, har hög neuronal renhet och är validerade för funktionalitet.
• Hög viabilitet: livsduglighet efter upptining på 50 % eller mer
•Hög renhet : mer än 90 % neuronal fenotyp
•Funktionellt validerad: testade för spontant synkront kalciumflöde och synaptisk frisättningsaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i flytande kväve, vapor-phase .
Åldras Fetalt
Celltyp Neurala celler
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Kryokonserverad
Art Råtta
Vävnad Bark
Formatera En injektionsflaska som innehåller 4 miljoner celler
Antal celler 4 x 10^6
Produkttyp Rat Cortex Neuron
Kvantitet 4 miljoner celler (4 x 10 6 celler)
Testad för Cellrenhet, Sterilitet, Viabilitet, Mykoplasma