Läs mer
Gibco™ Primära råtta Hippocampus neuroner, Sprague Dawley
Beskrivning
Ett flexibelt, färdigt att använda och kvalitetsalternativ till färska neuroner, varje flaska innehåller en miljon celler per ml. Dessa neuroner ger konsekvent livskraft efter upptining i intervallet 50-–80%, har hög neuronal renhet och är validerade för funktionalitet.
• Hög viabilitet: livsduglighet efter upptining på 50 % eller mer
•Hög renhet: mer än 90 % neuronal fenotyp
•Funktionellt validerad: testade för spontant synkront kalciumflöde och synaptisk frisättningsaktivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i flytande kväve, vapor-phase . |
| Åldras | Fetalt |
| Celltyp | Neurala celler |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Form | Kryokonserverad |
| Art | Råtta |
| Vävnad | Hippocampus |
| Antal celler | 1 x 10 6 |
| Produkttyp | Råtta Hippocampus Neuron |
| Kvantitet | 1 x 106 celler |
| Visa mer |