Läs mer
Gibco™ Primära råtta Hippocampus neuroner
Produktkod. 10460445
Change view
Kvantitet:
1 x 106 celler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10460445 1 x 106 celler Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10460445 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A1084101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Primära råtta Hippocampus neuroner
GIBCO Primära råtta Hippocampus neuroner isoleras från dag-18 råttembryon och kryokonserveras i flytande kväve. Varje injektionsflaska innehåller 1x10e6 celler ⁄ml viabla celler (efter upptining). Med de kryokonserverade primära råtthippocampusneuronerna (E-18), Invitrogen erbjuder neurovetenskapliga forskare ett flexibelt, färdigt att använda och kvalitetsalternativ till akut isolerade neuroner. Förutom att vara bekvämlighet, är dessa produkter utvecklade genom kraftfull intern forskning för att ge jämförbara egenskaper, såsom livsduglighet och cellfunktion, med celler som är akut isolerade. De är också mycket rena celler som innehåller minsta möjliga mängd astrocyter och andra gliaceller, och har minimal lot-till-lot-variabilitet på grund av stor tillverkning av enstaka partier. Till skillnad från de andra kommersiellt tillgängliga primära hippocampusneuronerna från råtta som i allmänhet ger cirka 30 % eller lägre livskraft efter upptining, Invitrogen celler ger konsekvent livskraft efter upptining i intervallet 50-80%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i flytande kväve, vapor-phase .
Åldras Fetalt
Celltyp Neurala celler
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Kryokonserverad
Art Råtta
Vävnad Hippocampus
Givarattribut Normal
Antal celler 1 x 106 celler
Produkttyp Råtta Hippocampus Neuron
Kvantitet 1 x 106 celler
Testad för Sterilitet, Viabilitet, Mykoplasma