Läs mer
Primärfärgslösning, blå, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11865853 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11865853 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11865853 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer EPBS01
 Begränsad artikel
I lager
Används för att kalibrera, kontrollera, kvalificera och validera färgmätningsinstrument. Primärfärgslösning, blå, EP-kvalitet, Reagecon™ är en färdig att använda kolorimetrisk lösning som presenteras i högkvalitativa, manipuleringssäkra flaskor. Den är framställd med kopparsulfat i enlighet med Eu. Ph. Kapitel 2.
Denna primära färglösning är en färgningsstandard som är färdig att använda som presenteras i högkvalitativa, manipuleringssäkra flaskor för användning som en kalibrerings- och/eller kvalitetskontrollstandard. Den är framställd med kopparsulfat, saltsyra och vatten.
  • Tillverkad enligt European Pharmacopoeia Kapitel 2 riktlinjer med ett Balance Certificate of Calibration utfärdat i enlighet med ISO 17025
  • Bereds gravimetriskt på vikt-/viktbasis med OIML spårbara vikter
  • Koncentration verifierad med en högpresterande spektrofotometer kalibrerad med ISO Guide 34 ackrediterade spektrofotometriska standarder
  • Primärfärgslösningarna kan kombineras i exakta förhållanden för att bilda standardfärglösningarna
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper(II) Sulfate
CAS 7758-98-7
Molekylformel CuO4S
Färg Blått
Kvantitet 100 mL
InChI-nyckel ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Fysisk form Vätska
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
IUPAC-namn koppar;sulfat
Molekylvikt (g/mol) 159.602
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Formel vikt 162,20 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PRIMARY BLUE SOLUTION
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate, hydrochloric acid 37%