Läs mer
Novus Biologicals™ Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Produktkod. 18253030
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18253030 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18253030 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL126472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5105.00 SEK
    4827.90 SEK / 0.1mg
    Save 277.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from primate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vävnad Brain
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Brain
Cellulär fraktion Membrane
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Monkey
Värd art Primate
Produkttyp Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only