Läs mer
Novus Biologicals™ Primate Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Beskrivning
The Primate Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from primate.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Western Blot Electrophoresis |
| Vävnad | Heart |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Förvaringsbuffert | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspecificitet | Membrane Protein - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Heart |
| Cellulär fraktion | Membrane |
| Vävnadsskick | Normal |
| Korsreaktivitet | Monkey |
| Värd art | Primate |
| Produkttyp | Primate Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Normal) |
| Visa mer |
For Research Use Only