Läs mer
Novus Biologicals™ Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18214862 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Set
Produktkod. Kvantitet
18214862 1 Set
1 options
Produktkod. 18214862 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82089438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5440.00 SEK
    5142.90 SEK / 1 uppsättningar
    Save 297.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from primate. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Universal
Kvantitet 1 Set
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Universal Protein Lysate: Monkey Normal Tissues
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Monkey
Värd art Primate
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only