Läs mer
Invitrogen™ PrimeFlow™ Fixerings-/permeabiliseringsbuffertset
Kvantitet:
100 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
Beskrivning
Innehåller
- PrimeFlow™ RNA-fixeringsbuffert 1A: kat. 00-18100
- PrimeFlow™ RNA-fixeringsbuffert 1B: kat. 00-18200
- PrimeFlow™ RNA-permeabiliseringsbuffert (10X): kat. 00-18300
- PrimeFlow™ RNA-fixeringsbuffert 2 (8X): kat. 00-18400
- PrimeFlow™ RNA tvättbuffert: kat. 00-19180
Observera att ytterligare förändringar av antikroppars prestanda kan observeras efter hybridiseringsstegen av PrimeFlow™ RNA-analys.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Intracellulär färgning följt av flödescytometrisk analys |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometrar |
| Antal reaktioner | 100 tester |
| Produkttyp | Buffertuppsättning för RNA-analys |
| Kvantitet | 100 tester |