Läs mer
Invitrogen™ PrimeFlow™ RNA-analyssats
Beskrivning
Detta PrimeFlow™ RNA Assay är en in situ-hybridiseringsanalys som kombinerar kraften hos grenad DNA-teknologi med encellsupplösningen av flödescytometri, vilket möjliggör samtidig detektering av upp till fyra RNA-mål i kombination med immunfenotypning för cellytor och intracellulära proteiner med fluorokromkonjugerade antikroppar. Förgrenad DNA-teknologi använder par av målspecifika prober för att amplifiera detektionen av ett RNA-transkript, vilket uppnår mellan 8 000 till 16 000-faldig signalförstärkning från ett önskat RNA-transkript. PrimeFlow RNA-analys kan detektera mRNA, långt icke-kodande RNA, viralt RNA och telomer-DNA. Detekteringen av mikroRNA är också möjlig och är optimal vid användning av PrimeFlow™ microRNA Pretreatment Buffer (kat. 88-18006) och protokoll. PrimeFlow RNA-analys är kompatibel med mänskliga och musceller. Andra däggdjursceller och icke-däggdjursceller kan vara kompatibla
Detta PrimeFlow RNA-analys innehåller alla reagenser som behövs för att utföra analysen. Positiva kontrollprober och målsonder för gener av intresse säljs separat.
Rapporterad tillämpning
RNA-flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Primer-probe Detektion |
| Formatera | Kit |
| Antal reaktioner | 100 tester |
| Produkttyp | RNA In Situ Hybridization Assay Kit |
| Kvantitet | 100 tester |