Läs mer
Invitrogen™ PrimeFlow™ RNA-analyssats
Produktkod. p-7180450
Antal reaktioner:
100 tester
40 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
Varje
Produktkod. 15948940
Brand: Invitrogen™ 8818005210
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En in situ hybridiseringsanalys som kombinerar kraften hos grenad DNA-teknologi med encellsupplösningen av flödescytometri, vilket möjliggör detektering av fyra RNA-mål i kombination med immunfenotypning för cellytor och intracellulära proteiner med hjälp av fluorokromkonjugerade antikroppar.
Detta PrimeFlow™ RNA Assay är en in situ-hybridiseringsanalys som kombinerar kraften hos grenad DNA-teknologi med encellsupplösningen av flödescytometri, vilket möjliggör samtidig detektering av upp till fyra RNA-mål i kombination med immunfenotypning för cellytor och intracellulära proteiner med fluorokromkonjugerade antikroppar. Förgrenad DNA-teknologi använder par av målspecifika prober för att amplifiera detektionen av ett RNA-transkript, vilket uppnår mellan 8 000 till 16 000-faldig signalförstärkning från ett önskat RNA-transkript. PrimeFlow RNA-analys kan detektera mRNA, långt icke-kodande RNA, viralt RNA och telomer-DNA. Detekteringen av mikroRNA är också möjlig och är optimal vid användning av PrimeFlow™ microRNA Pretreatment Buffer (kat. 88-18006) och protokoll. PrimeFlow RNA-analys är kompatibel med mänskliga och musceller. Andra däggdjursceller och icke-däggdjursceller kan vara kompatibla
Detta PrimeFlow RNA-analys innehåller alla reagenser som behövs för att utföra analysen. Positiva kontrollprober och målsonder för gener av intresse säljs separat.
Rapporterad tillämpning
RNA-flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Detektionsmetod Primer-probe Detektion
Formatera Kit
Antal reaktioner 100 tester
Produkttyp RNA In Situ Hybridization Assay Kit
Kvantitet 100 tester