Läs mer
Invitrogen™ PRIMER 3' BIO 50 NMOL
Produktkod. 10318233
:
50 nmol
Produktkod. 10318233
Brand: Invitrogen™ 10626067
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Anpassad Primer
Använd detta verktyg för att designa en anpassad DNA-oligonukleotid, med någon av en mängd olika 3'- och 5'-modifieringar, på skalor från 25 nmol till 10 μmol. Välj önskad reningsmetod (normal- eller omvändfaskromatografi, HPLC eller PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 3' Biotin Primer, 50 nmol
Produkttyp 3' Biotin Primer
Primer 3' Märkt
Kvantitet 50 nmol