Läs mer
Invitrogen™ PRIMER, 5'ALEXA 594 200 NMOL
:
200 nmol
Beskrivning
Använd detta verktyg för att designa en anpassad DNA-oligonukleotid, med någon av en mängd olika 3'- och 5'-modifieringar, på skalor från 25 nmol till 10 μmol. Välj önskad reningsmetod (normal- eller omvändfaskromatografi, HPLC eller PAGE).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 5' Alexa 594 Primer, 200 nmol |
| Produkttyp | 5' Alexa 594 Primer |
| Primer | 5' Märkt |
| Kvantitet | 200 nmol |