Läs mer
Invitrogen™ PRIMER 5'BDA FL 10 UMOL
:
10 μmol
Beskrivning
Använd detta verktyg för att designa en anpassad DNA-oligonukleotid, med någon av en mängd olika 3'- och 5'-modifieringar, på skalor från 25 nmol till 10 μmol. Välj önskad reningsmetod (normal- eller omvändfaskromatografi, HPLC eller PAGE).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 5' BDA FL Primer, 10 μmol |
| Produkttyp | 5' BDA FL Primer |
| Primer | 5' Märkt |
| Kvantitet | 10μ mol |