Läs mer
Invitrogen™ PRIMER 5' PHO 50 NMOL
Produktkod. 10012572
Change view
50 nmol
Produktkod.
10012572 50 nmol
1 options
Produktkod. 10012572 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10625010
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anpassad Primer
Använd detta verktyg för att designa en anpassad DNA-oligonukleotid, med någon av en mängd olika 3'- och 5'-modifieringar, på skalor från 25 nmol till 10 μmol. Välj önskad reningsmetod (normal- eller omvändfaskromatografi, HPLC eller PAGE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 5' PHO Primer, 50 nmol
Produkttyp 5' PHO Primer
Primer 5' Märkt
Kvantitet 50 nmol