Läs mer
Invitrogen™ PRIMER COP 50 NMOL
:
50 nmol
Beskrivning
Använd detta verktyg för att designa en anpassad DNA-oligonukleotid, med någon av en mängd olika 3'- och 5'-modifieringar, på skalor från 25 nmol till 10 μmol. Välj önskad reningsmetod (normal- eller omvändfaskromatografi, HPLC eller PAGE).
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Normal- eller omvändfaskromatografi, HPLC eller PAGE |
| Beskrivning | Anpassad COP-primer, 50 nmol, renad med normal- eller omvändfaskromatografi, HPLC eller PAGE, används för att designa en anpassad DNA-oligonukleotid, med någon av olika 3'- och 5'-modifieringar |
| Produkttyp | Anpassad COP Primer |
| Kvantitet | 50 nmol |
| Kvalitet | HPLC |
| För användning med (applikation) | Designa en anpassad DNA-oligonukleotid, med någon av en mängd olika 3'- och 5'-modifieringar |