Läs mer
Applied Biosystems™ Primer Express™ Programvara v3.0.1 Licens
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De Primer Express™ Programvara v3.0.1 låter dig designa dina egna primers och prober med hjälp av TaqMan™ och SYBR™ Grön I färgkemi för genkvantifiering och allelisk diskriminering (SNP) realtids-PCR-applikationer. Utvecklad speciellt för användning med vår StepOne™ , StepOnePlus™ , 7300, 7500, 7500 Snabb, 7900HT, ViiA™ 7, och QuantStudio™ realtids PCR-system, Primer Express™ Programvara tillhandahåller skräddarsydda applikationsspecifika dokument för absolut relativ ⁄kvantifiering och allelisk diskriminering.
Möjliggör individuell oligonukleotiddesign för PCR-tillämpningar i realtid.
Stöder analyser baserade på TaqMan™ och SYBR™ Grön jag färgar kemi.
Ger designflexibilitet, enkel användning och kräver minimal optimering.
Ger robust analysprestanda när den används i enlighet med Rapid Assay Development Guidelines (RADG).
Programvara som är lätt att lära sig
Primer Express™ Programvara v3.0.1 är flexibel, lätt att lära sig och att använda och kräver minimal optimering. Den innehåller en algoritm som är optimerad specifikt för användning med TaqMan™ -baserade reagenser, ⁄rekommenderade primerprobkoncentrationer och standardbetingelser för termiska cykler. Primer Express™ Programvaran stöder även analyser baserade på SYBR™ Grönt färgar jag. Detta minimerar behovet av analysoptimering och effektiviserar designprocessen.
Programvaran tillåter även skräddarsydda konstruktioner om sonden och/⁄eller en eller flera primrar är kända. Standardparametrar och justerbara parametrar (Figur 1) ger den
flexibilitet som krävs för alla användare, med tanke på Enkel att använda
Primer Express™ Programvara v3.0.1, som är helt kompatibel med alla StepOne™ , StepOnePlus™ , 7300, 7500, 7500 Snabb, 7900HT, ViiA™ 7, och QuantStudio™ Enkelhet och flexibilitet är kännetecknen för PCR-system i realtid. Oavsett om din forskning inkluderar genkvantifiering eller allelisk diskrimineringsstudier, Primer Express™ Programvaran hör hemma i ditt labb.
Automatiserad och manuell Primer ⁄Probe Design The
Primer Express™ Programvara v3.0.1 kommer att designa dina primrar och prober automatiskt, eller så kan du designa dem manuellt. För automatiserad design, välj helt enkelt antingen TaqMan ™ eller TaqMan™ MGB analyser. Om du känner till sekvensen behöver du bara importera (eller kopiera och klistra in) sekvensen och snabbt se dina resultat. Alternativt, om du föredrar att designa primers och prober manuellt, är proceduren lika enkel och okomplicerad också.
Riktlinjer för snabb analysutveckling
Primer Express ™ Programvara v3.0.1 har utformats med våra riktlinjer för snabb analysutveckling (RADG). RADG är en enkel men omfattande uppsättning riktlinjer för användning med våra realtids PCR-instrument och reagenser. Många traditionella variabler, inklusive magnesiumkloridkoncentration och själva termiska cyklingsprotokollet, har standardiserats, vilket avsevärt minskar analysutvecklingstiden.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Programvara som är lätt att lära sig
Primer Express™ Programvara v3.0.1 är flexibel, lätt att lära sig och att använda och kräver minimal optimering. Den innehåller en algoritm som är optimerad specifikt för användning med TaqMan™ -baserade reagenser, ⁄rekommenderade primerprobkoncentrationer och standardbetingelser för termiska cykler. Primer Express™ Programvaran stöder även analyser baserade på SYBR™ Grönt färgar jag. Detta minimerar behovet av analysoptimering och effektiviserar designprocessen.
Programvaran tillåter även skräddarsydda konstruktioner om sonden och/⁄eller en eller flera primrar är kända. Standardparametrar och justerbara parametrar (Figur 1) ger den
flexibilitet som krävs för alla användare, med tanke på Enkel att använda
Primer Express™ Programvara v3.0.1, som är helt kompatibel med alla StepOne™ , StepOnePlus™ , 7300, 7500, 7500 Snabb, 7900HT, ViiA™ 7, och QuantStudio™ Enkelhet och flexibilitet är kännetecknen för PCR-system i realtid. Oavsett om din forskning inkluderar genkvantifiering eller allelisk diskrimineringsstudier, Primer Express™ Programvaran hör hemma i ditt labb.
Automatiserad och manuell Primer ⁄Probe Design The
Primer Express™ Programvara v3.0.1 kommer att designa dina primrar och prober automatiskt, eller så kan du designa dem manuellt. För automatiserad design, välj helt enkelt antingen TaqMan ™ eller TaqMan™ MGB analyser. Om du känner till sekvensen behöver du bara importera (eller kopiera och klistra in) sekvensen och snabbt se dina resultat. Alternativt, om du föredrar att designa primers och prober manuellt, är proceduren lika enkel och okomplicerad också.
Riktlinjer för snabb analysutveckling
Primer Express ™ Programvara v3.0.1 har utformats med våra riktlinjer för snabb analysutveckling (RADG). RADG är en enkel men omfattande uppsättning riktlinjer för användning med våra realtids PCR-instrument och reagenser. Många traditionella variabler, inklusive magnesiumkloridkoncentration och själva termiska cyklingsprotokollet, har standardiserats, vilket avsevärt minskar analysutvecklingstiden.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur, ingår m/ StepOne , StepOnePlus , 7300, 7500, 7500 Snabb, 7900HT, ViiA 7, QuantStudio 6, QuantStudio 7, och QuantStudio 12k Flex, kör datorer på Windows 10 OS för 7500, 7500 Fast, QuantStudio 6, QuantStudio 7, och QuantStudio 12K Flex-instrument, kör datorer på Windows XP OS för StepOne , StepOnePlus , 7300, 7900HT och ViiA 7 instrument, körs vidare Windows 7 32-bitars eller Windows XP OS för icke-instrumentstyrande datorer |
| För användning med (utrustning) | 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System |
| Produktlinje | Primer Express |
| Programvarutyp | Primer design |
| Produkttyp | Licens |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Operativsystem | Windows 10 |
| Kvantitet | 5 användare |