Läs mer
Applied Biosystems™ PrimeView™ 16 Global genuttrycksprofilanalys
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
PrimeView 16 Global Gene Expression Profile Assay möjliggör uttrycksprofilering av 16 prover åt gången med fokus på etablerat, välannoterat innehåll. Mer än 36 000 transkript och varianter mäts per prov. Sekvenser som användes i designen av arrayen valdes från UniGene-databasen 219, RefSeq version 36, och fulllängds mänskliga mRNA från GenBank™.
Notera: PluriTest™ Assay accepterar PrimeView nu arraydata från GeneTitan-instrument.
Funktioner inkluderar:
- Kostnadseffektiv global bekräftelse av uttryck av pluripotensmarkörer
- Lättanvänt online-analysverktyg
- Publicerad metod med över 15 000 analyserade prover
- För användning med GeneTitan-familjen av instrument
Om PluriTest analysen
Assay PluriTest är ett bioinformatiktest som jämför transkriptionsprofilen för ett prov med en omfattande referensuppsättning av >450 cell-/vävnadstyper, inklusive 223 hESC-linjer, 41 iPSC-linjer, somatiska celler och vävnader. Det onlinebaserade analysverktyget bekräftar uttryck av pluripotensmarkörer via två separata poäng: Pluripotens och Nyhet. Pluripotenspoängen informerar användaren om hur starkt en modellbaserad pluripotenssignatur uttrycks i de analyserade proverna. Nyhetspoängen anger den allmänna modellanpassningen för ett givet prov.
Specifikationer
Specifikationer
| Array | Transcriptome Profilering |
| Innehåll och lagring | •Arrayer (förvara vid °2 C till °8 C) |
| Formatera | Analysera |
| Produktlinje | GeneChip, PrimeView |
| Produkttyp | Genuttrycksprofilanalys |
| Kvantitet | 16 analyser |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is |
| Art | Människa |
| För användning med (applikation) | Stamcellsanalys |