missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Primidone-d5, TRC

Produktkod. 17977359
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17977359 10 mg
17959079 5 mg
17995115 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17977359 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP73400210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 73738-06-4
Molekylformel C12 2H5 H9 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 223.28
Synonym 4,6(1H,5H)-Pyrimidinedione, 5-(ethyl-d5)dihydro-5-phenyl- (9CI), Primidone-d5, Primidone-D5 (ethyl-D5), 5-(Ethyl-d5)-5-phenyldihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, 2-Desoxyphenobarbital-d5
IUPAC-namn 5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-5-phenyl-1,3-diazinane-4,6-dione
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(C(=O)NCNC1=O)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Primidone-d5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O2/c1-2-12(9-6-4-3-5-7-9)10(15)13-8-14-11(12)16/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,13,15)(H,14,16)/i1D3,2D2
Formel vikt 223.1369
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.