Läs mer
Primidone EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivning
Primidone EP Impurity C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-Phenylbutanamide |
| CAS | 90-26-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-Phenylbutanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H13 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide, Primidone Imp. C (EP), Primidone USP Related Compound C, Primidone USP RC C, (2RS)-2-Phenylbutanamide, Primidone Related Compound C, Primidone Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H2,11,12) |
| LEDER | CCC(C(=O)N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-phenylbutanamide |
| Visa mer |