Läs mer
Primidone, MedChemExpress
Produktkod. 16458246
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458246 100 mg
1 options
Produktkod. 16458246 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0339
MedChemExpress Primidone is a potent anticonvulsant agent of the barbiturate class. Primidone is a neuronal voltage-gated sodium channel (VGSC) blocker and can be used for the study of epilepsy, essential tremor, and Psychiatric disorders.
Primidone is a potent anticonvulsant agent of the barbiturate class. Primidone is a neuronal voltage-gated sodium channel (VGSC) blocker and can be used for the study of epilepsy, essential tremor, and Psychiatric disorders.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Primidone
Fysisk form Solid
CAS 125-33-7
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H14N2O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (229.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 0.67 mg/mL (3.07 mM)
LEDER O=C(C1(CC)C2=CC=CC=C2)NCNC1=O
Molekylvikt (g/mol) 218.25
Formel vikt 218.25
Procent renhet 99.82%