missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Primulin, MP Biomedicals™

Produktkod. 11465382 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465382 5 g 5g
11475382 25 g 25g
11485382 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11465382 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219545405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 8064-60-6
Molekylformel C21H14N3NaO3S3
Molekylvikt (g/mol) 475.531
MDL-nummer MFCD00005798
InChI-nyckel RSRNHSYYBLEMOI-UHFFFAOYSA-M
Synonym Direct Yellow 59, C.I. 49000
PubChem CID 3769888
IUPAC-namn natrium;2-[2-(4-aminofenyl)-1,3-bensotiazol-6-yl]-6-metyl-l,3-bensotiazol-7-sulfonat
LEDER CC1=C(C2=C(C=C1)N=C(S2)C3=CC4=C(C=C3)N=C(S4)C5=CC=C(C=C5)N)S(=O)(=O)[O-].[Na+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Primulin
Formel vikt 475.5
Färg Brun/Gul
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.