Läs mer
Prinoxodan, MedChemExpress
Produktkod. 16463229
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16463229 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16463229 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00208
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Prinoxodan (RGW2938) is a phosphodiesterase inhibitor.
Prinoxodan (RGW2938) is a phosphodiesterase inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prinoxodan
CAS 111786-07-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H13N4O2
Kvantitet 1 mg
Synonym RGW2938
LEDER O=C1NC2=C(C=C(C3=N[N]C(CC3)=O)C=C2)CN1C
Molekylvikt (g/mol) 257.27
Formel vikt 257.27
Procent renhet 95.58%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation