Läs mer
Bellingham Stanley™ Skriv ut kabel
Produktkod. 11900068
Change view
Spänning:
230 VAC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
11900068 230 VAC Varje
1 options
Produktkod. 11900068 Leverantör Bellingham Stanley™ Leverantörsnummer 5402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00 SEK
    759.31 SEK / Paket med 1
    Save 47.69 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Specifikationer
Typ Skriv ut kabel
För användning med (utrustning) CBM-910 eller BS1012 seriell, RFM900/RFM700 och ADP/ADS-modell
Spänning 230 VAC