Läs mer
Heidolph™ Tryckt kretskort
Produktkod. 15349994 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
För användning med (utrustning):
Hri-Smg 2000
Produktkod. Spänning Frekvens För användning med (utrustning)
15349994 230 V 50 Hz Hri-Smg 2000
1 options
Produktkod. 15349994 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 13225002460
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Hri-Smg 2000
Frekvens 50 Hz
Typ Tryckt kretskort
Spänning 230 V