Läs mer
Biochrom Skrivartillbehör för NanoVue Plus och GeneQuant 1300/100
Typ:
Intern skrivare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Skrivartillbehör för GeneQuant 1300/100 och NanoVue Plus spektrofotometrar
- Valfri inbyggd skrivare eller utdata via USB till en PC för utskrift eller lagring
- Lätt att installera
- Lämplig för att bestämma koncentrationen (iμ g/ml, ng/μ L,μ g/L, Pmol/μ L och Pmol) och nukleinsyrors renhet efter hybridisering, PCR och plasmid-DNA Minipreps
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningar | Trådlös Bluetooth |
| Typ | Intern skrivare |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyrarening, proteinanalyser, CyDye och Cellkulturdensitetsmätningar |
| Inkluderar | Valfri inbyggd skrivare eller utdata via USB till en PC för utskrift eller lagring |