Läs mer
Brady™ Printer Labels
Produktkod. 11761336
Change view
Color: Silver; Dimensions: 45W x 15mmH
Produktkod.
11761336 Color: Silver; Dimensions: 45W x 15mmH
1 options
Produktkod. 11761336 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 622215
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Beskrivning BMP71 Label Printer Labels
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg Silver
Avsluta Gloss
Material Polyethylene Foam Laminate Polyester
Etiketter per rad 1
Kvantitet 500/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +100°C
Tjocklek (metrisk) 0.65 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 18.26 mm
Mått (L x B) 15 x 45 mm
Bredd (metrisk) 45 mm
Höjd (metrisk) 15.00 mm