Läs mer
Thermo Scientific™ Skrivare för CryoMed™ och CryoPlus™ Frysar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Skrivare
Termiskt skrivarpapper
Spänning:
220 V
Not Applicable
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Förbättra funktionaliteten för Thermo Scientific™ CryoMed™ frysar med kontrollerad hastighet med Thermo Scientific™ Termiska skrivare för CryoMed och CryoPlus™ Frysar. Dessa skrivare finns i 120V eller 220V-modeller och inkluderar kabelmontage och RS-232-kontaktsats.
- Modell 4000565 - 120V, 60Hz skrivare med kabelenhet och RS-232-kontaktsats
- Modell 4000665 - 220V, 50Hz skrivare med kabelenhet och RS-232-kontaktsats
- Modell 4000566 - Termiskt skrivarpapper (5 rullar/paket)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skrivare |
| För användning med (utrustning) | Alla CryoMed frysar med kontrollerad hastighet |
| Garanti | Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information |
| Spänning | 220 V |