Läs mer
Thermo Scientific™ Skrivare för CryoMed™ och CryoPlus™ Frysar
Produktkod. 11746449 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Skrivare
Termiskt skrivarpapper
Spänning:
220 V
Ej tillämpligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Spänning Förpackningsstorlek
11746449 Termiskt skrivarpapper Ej tillämpligt Paket med 5
11721579 Skrivare 220 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11746449 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4000566
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2535.00 SEK
    2417.24 SEK / Paket med 5
    Save 117.76 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förbättra funktionaliteten för Thermo Scientific™ CryoMed™ frysar med kontrollerad hastighet med denna skrivare som tillval.
Förbättra funktionaliteten för Thermo Scientific™ CryoMed™ frysar med kontrollerad hastighet med Thermo Scientific™ Termiska skrivare för CryoMed och CryoPlus™ Frysar. Dessa skrivare finns i 120V eller 220V-modeller och inkluderar kabelmontage och RS-232-kontaktsats.
  • Modell 4000565 - 120V, 60Hz skrivare med kabelenhet och RS-232-kontaktsats
  • Modell 4000665 - 220V, 50Hz skrivare med kabelenhet och RS-232-kontaktsats
  • Modell 4000566 - Termiskt skrivarpapper (5 rullar/paket)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Termiskt skrivarpapper
För användning med (utrustning) Alla CryoMed frysar med kontrollerad hastighet
Spänning Ej tillämpligt