Läs mer
Thermo Scientific™ Skrivare för CryoMed™ och CryoPlus™ Frysar
Produktkod. p-4530515 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Skrivare
Termiskt skrivarpapper
Spänning:
220 V
Ej tillämpligt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11746449
Brand: Thermo Scientific™ 4000566
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra funktionaliteten för Thermo Scientific™ CryoMed™ frysar med kontrollerad hastighet med denna skrivare som tillval.
Förbättra funktionaliteten för Thermo Scientific™ CryoMed™ frysar med kontrollerad hastighet med Thermo Scientific™ Termiska skrivare för CryoMed och CryoPlus™ Frysar. Dessa skrivare finns i 120V eller 220V-modeller och inkluderar kabelmontage och RS-232-kontaktsats.
  • Modell 4000565 - 120V, 60Hz skrivare med kabelenhet och RS-232-kontaktsats
  • Modell 4000665 - 220V, 50Hz skrivare med kabelenhet och RS-232-kontaktsats
  • Modell 4000566 - Termiskt skrivarpapper (5 rullar/paket)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Termiskt skrivarpapper
För användning med (utrustning) Alla CryoMed frysar med kontrollerad hastighet
Spänning Ej tillämpligt