Läs mer
Epredia™ PrintMate™ AS Kassettskrivartillbehör
Produktkod. 12628206 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Dator
Insamlingssystem
Kassettbehållare
Samlingsfack
Varm folietejp
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12628206 Varm folietejp Paket med 5
12973745 Insamlingssystem Varje
15589535 Samlingsfack Paket med 4
12963815 Dator Varje
12648206 Kassettbehållare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12628206 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer A79510013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2595.00 SEK
    2434.54 SEK / Paket med 5
    Save 160.46 SEK
    6% Av
I lager
Upprätthålla Epredia™ PrintMate™ Kassettskrivare med PrintMate™ Tillbehör.
Tillbehör inkluderar:
  • Uppsamlingssystem uppsamlingsfack (kartong med 4)
  • Ficka
  • Varmfolietejp, kartong om 5 (rulle med tejp skriver ut ca 20 000 kassetter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Varm folietejp
Beskrivning Varmfolietejp, paket med 5 rullar, 5 papprör, en ledare
För användning med (utrustning) PrintMate AS Kassettskrivare, Printmate Kassettskrivare