Läs mer
- Home
- Products
- Histologi och Cytologi
- Vävnadsinbäddning
- Inbäddning av kassetter och förvaring
- Epredia™ PrintMate™ Biopsikassetter
Epredia™ PrintMate™ Biopsikassetter
Produktkod. 16364016 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Färg:
Aqua
Beige
Blått
Blått
Grå
Grå
Grön
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Tan
Vitt
Kvantitet:
10 x 75 kassetter (750)/cs
4 x 250 kassetter (1000)/cs
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 750
34 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 16364016 | Blått | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 15487604 | Aqua | - | Paket med 1000 |
| 16313986 | Beige | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 15497604 | Blått | - | Paket med 1000 |
| 16232321 | Blått | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Paket med 1000 |
| 15407614 | Grön | - | Paket med 1000 |
| 16323986 | Klart | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 15417614 | Grå | - | Paket med 1000 |
| 16333986 | Grå | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 15427614 | Lila | - | Paket med 1000 |
| 16343986 | Lavendel | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 15437614 | Orange | - | Paket med 1000 |
| 16353986 | Ljusgrön | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 15447614 | Rosa | - | Paket med 1000 |
| 16363986 | Lila | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 15457614 | Tan | - | Paket med 1000 |
| 16373986 | Orange | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Paket med 1000 |
| 15467614 | Vitt | - | Paket med 1000 |
| 16383986 | Rosa | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 15477614 | Gult | - | Paket med 1000 |
| 16393986 | Solbränna | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 16303996 | Vitt | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | - |
| 16313996 | Gult | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Paket med 1000 |
| 16354016 | Beige | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16374016 | Klart | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16384016 | Grå | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16394016 | Lavendel | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16304026 | Ljusgrön | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16314026 | Lila | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16324026 | Orange | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16334026 | Rosa | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16344026 | Solbränna | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Paket med 750 |
| 16354026 | Vitt | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
| 16364026 | Gult | 10 x 75 kassetter (750)/cs | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
16364016
Fournisseur
Epredia™
Code fournisseur
B851110BL
-
1130.00 SEK
850.92 SEK / Paket med 750
Save 279.08 SEK
24% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Designad för prestanda och användarbekvämlighet PrintMate kassettsortimentet har optimerats för överlägset arbetsflöde och utskrifter med PrintMate Klassisk och PrintMate AS utskriftssystem. Den jämna, strukturerade tryckytan ger den optimala ytan för högkvalitativa utskrifter varje gång. För ytterligare information är höger och vänster sida texturerade för tydlig handstil med lämpliga pennor. Lockspärrarna har justerats för enkel användning med låg kraft att öppna och stänga, samtidigt som de ger den säkerhet som behövs under bearbetningen. Finns i rör för automatisk laddning eller lösa för manuell användning, och i tolv färger för förbättrad identifiering av arbetsflödet.
Spécification
Spécification
| Por stil | Små fyrkantiga porer |
| Förslutning ingår | Separata lock ingår |
| Kvantitet | 10 x 75 kassetter (750)/cs |
| Förslutningstyp | Reversibel |
| PrintMate-kompatibel | Ja |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | PrintMate Biopsikassett för PrintMate Skrivare |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?