Läs mer
Epredia™ PrintMate™ Biopsikassetter
Produktkod. 16394016 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Färg:
Beige
Blått
Blått
Grå
Grå
Grön
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Turkos
Vitt
Kvantitet:
10 x 75 kassetter (750)/cs
4 x 250 kassetter (1000)/cs
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 750
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet unitSize
16394016 Lavendel 10 x 75 kassetter (750)/cs -
15487604 Turkos - Paket med 1000
16313986 Beige 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
15497604 Blått - Paket med 1000
16232321 Blått 4 x 250 kassetter (1000)/cs Paket med 1000
15407614 Grön - Paket med 1000
16323986 Klart 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
15417614 Grå - Paket med 1000
16333986 Grå 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
15427614 Lila - Paket med 1000
16343986 Lavendel 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
15437614 Orange - Paket med 1000
16353986 Ljusgrön 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
15447614 Rosa - Paket med 1000
16363986 Lila 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
15457614 Solbränna - Paket med 1000
16373986 Orange 4 x 250 kassetter (1000)/cs Paket med 1000
15467614 Vitt - Paket med 1000
16383986 Rosa 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
15477614 Gult - Paket med 1000
16393986 Solbränna 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
16303996 Vitt 4 x 250 kassetter (1000)/cs -
16313996 Gult 4 x 250 kassetter (1000)/cs Paket med 1000
16354016 Beige 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16364016 Blått 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16374016 Klart 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16384016 Grå 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16304026 Ljusgrön 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16314026 Lila 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16324026 Orange 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16334026 Rosa 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16344026 Solbränna 10 x 75 kassetter (750)/cs Paket med 750
16354026 Vitt 10 x 75 kassetter (750)/cs -
16364026 Gult 10 x 75 kassetter (750)/cs -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Produktkod. 16394016 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer B851110LA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Epredia™ PrintMate Cassettes™ är utformade för att innehålla inskuren vävnad säkert och säkert för vävnadsbearbetning, inbäddning och snittning. PrintMate Kassetter ger exceptionell skanningsnoggrannhet och tillförlitlighet när de används med Epredia™ PrintMate™ och Epredia™ SlideMate™ streckkodsläsare.
Designad för prestanda och användarbekvämlighet PrintMate kassettsortimentet har optimerats för överlägset arbetsflöde och utskrifter med PrintMate Klassisk och PrintMate AS utskriftssystem. Den jämna, strukturerade tryckytan ger den optimala ytan för högkvalitativa utskrifter varje gång. För ytterligare information är höger och vänster sida texturerade för tydlig handstil med lämpliga pennor. Lockspärrarna har justerats för enkel användning med låg kraft att öppna och stänga, samtidigt som de ger den säkerhet som behövs under bearbetningen. Finns i rör för automatisk laddning eller lösa för manuell användning, och i tolv färger för förbättrad identifiering av arbetsflödet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Små fyrkantiga porer
Förslutning ingår Separata lock ingår
Kvantitet 10 x 75 kassetter (750)/cs
Förslutningstyp Reversibel
PrintMate-kompatibel Ja
Färg Lavendel
Produkttyp PrintMate Biopsikassett för PrintMate Skrivare