Läs mer
- Home
- Products
- Histologi och Cytologi
- Vävnadsinbäddning
- Inbäddning av kassetter och förvaring
- Epredia™ PrintMate™ Inbäddning av kassetter
Epredia™ PrintMate™ Inbäddning av kassetter
Produktkod. 16303976 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Färg:
Aqua
Beige
Blått
Blått
Grå
Grå
Grön
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Tan
Vitt
Kvantitet:
10 x 75 kassetter (750)/cs
1000
4 x 250 kassetter (1000)/cs
Förslutning ingår:
Inga lock
Separata lock ingår
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 750
58 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Kvantitet | Förslutning ingår | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 16303976 | Blått | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Separata lock ingår | - |
| 15487594 | Aqua | - | - | Paket med 1000 |
| 16363946 | Beige | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Inga lock | - |
| 15497594 | Blått | - | - | Paket med 1000 |
| 16373946 | Blått | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Inga lock | - |
| 15407604 | Grön | - | - | Paket med 1000 |
| 16383946 | Klart | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Inga lock | Paket med 750 |
| 15417604 | Grå | - | - | Paket med 1000 |
| 16393946 | Grå | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Inga lock | - |
| 15427604 | Lila | - | - | Paket med 1000 |
| 16303956 | Lavendel | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Inga lock | - |
| 15437604 | Orange | - | - | Paket med 1000 |
| 16313956 | Ljusgrön | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Inga lock | - |
| 15447604 | Rosa | - | - | Paket med 1000 |
| 16323956 | Lila | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Inga lock | - |
| 15457604 | Tan | - | - | Paket med 1000 |
| 16333956 | Orange | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Inga lock | - |
| 15471820 | Vitt | - | - | Paket med 1000 |
| 16343956 | Rosa | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Inga lock | - |
| 15477604 | Gult | 1000 | - | Paket med 1000 |
| 16353956 | Solbränna | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Inga lock | - |
| 16363956 | Vitt | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Inga lock | - |
| 16104027 | Gult | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Inga lock | Paket med 750 |
| 16373956 | Beige | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Inga lock | Paket med 1000 |
| 16383956 | Blått | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Inga lock | - |
| 16393956 | Klart | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Inga lock | - |
| 16303966 | Grå | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Inga lock | - |
| 16313966 | Lavendel | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Inga lock | - |
| 16323966 | Ljusgrön | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Inga lock | - |
| 16333966 | Lila | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Inga lock | - |
| 16343966 | Orange | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Inga lock | Paket med 1000 |
| 16353966 | Rosa | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Inga lock | - |
| 16363966 | Solbränna | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Inga lock | - |
| 16373966 | Vitt | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Inga lock | - |
| 16383966 | Gult | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Inga lock | Paket med 1000 |
| 16393966 | Beige | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16313976 | Klart | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16323976 | Grå | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Separata lock ingår | Paket med 1000 |
| 16333976 | Lavendel | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16343976 | Ljusgrön | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16353976 | Lila | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16363976 | Orange | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Separata lock ingår | Paket med 1000 |
| 16373976 | Rosa | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16383976 | Solbränna | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16393976 | Vitt | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16303986 | Gult | 4 x 250 kassetter (1000)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16344006 | Beige | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16354006 | Blått | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Separata lock ingår | Paket med 750 |
| 16364006 | Klart | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16374006 | Grå | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16384006 | Lavendel | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Separata lock ingår | Paket med 750 |
| 16394006 | Ljusgrön | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16304016 | Lila | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Separata lock ingår | Paket med 750 |
| 16314016 | Orange | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16324016 | Rosa | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16334016 | Solbränna | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16344016 | Vitt | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Separata lock ingår | - |
| 16327025 | Gult | 10 x 75 kassetter (750)/cs | Separata lock ingår | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 58 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
16303976
Proveedor
Epredia™
N.º de proveedor
B851070BL
-
1380.00 SEK
1039.53 SEK / Paket med 1000
Save 340.47 SEK
24% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Designad för prestanda och användarbekvämlighet, PrintMate Inbäddningskassetter har optimerats för överlägset arbetsflöde och utskrift med PrintMate Klassisk och PrintMate AS utskriftssystem. Den jämna, strukturerade tryckytan ger den optimala ytan för högkvalitativa utskrifter varje gång. För ytterligare information är höger och vänster sida texturerade för tydlig handstil med lämpliga pennor. Lockspärrarna har justerats för enkel användning med låg öppnings- och stängningskraft, samtidigt som de ger den säkerhet som behövs under bearbetningen. Finns i tuber för automatisk utskrift eller lösa för manuell användning, och i tolv färger för förbättrad identifiering av arbetsflöden. PrintMate Inbäddningskassetter finns även tillgängliga utan lock, för ekonomisk användning med återanvändbara lock.
Especificaciones
Especificaciones
| Por stil | Runda hål |
| Förslutning ingår | Separata lock ingår |
| Kvantitet | 4 x 250 kassetter (1000)/cs |
| Förslutningstyp | Reversibel |
| PrintMate-kompatibel | Ja |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | Inbäddningskassett |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?