Läs mer
Epredia™ PrintMate™ Inbäddning av kassetter
Produktkod. 16373946 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Färg:
Beige
Blått
Blått
Grå
Grå
Grön
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Turkos
Vitt
Kvantitet:
10 x 75 kassetter (750)/cs
1000
4 x 250 kassetter (1000)/cs
Förslutning ingår:
Inga lock
Separata lock ingår
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 750
58 product options available for selection
Product selection table with 58 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet Förslutning ingår unitSize
16373946 Blått 10 x 75 kassetter (750)/cs Inga lock -
15487594 Turkos - - Paket med 1000
16363946 Beige 10 x 75 kassetter (750)/cs Inga lock -
15497594 Blått - - Paket med 1000
15407604 Grön - - Paket med 1000
16383946 Klart 10 x 75 kassetter (750)/cs Inga lock Paket med 750
15417604 Grå - - Paket med 1000
16393946 Grå 10 x 75 kassetter (750)/cs Inga lock -
15427604 Lila - - Paket med 1000
16303956 Lavendel 10 x 75 kassetter (750)/cs Inga lock -
15437604 Orange - - Paket med 1000
16313956 Ljusgrön 10 x 75 kassetter (750)/cs Inga lock -
15447604 Rosa - - Paket med 1000
16323956 Lila 10 x 75 kassetter (750)/cs Inga lock -
15457604 Solbränna - - Paket med 1000
16333956 Orange 10 x 75 kassetter (750)/cs Inga lock -
15471820 Vitt - - Paket med 1000
16343956 Rosa 10 x 75 kassetter (750)/cs Inga lock -
15477604 Gult 1000 - Paket med 1000
16353956 Solbränna 10 x 75 kassetter (750)/cs Inga lock -
16363956 Vitt 10 x 75 kassetter (750)/cs Inga lock -
16104027 Gult 10 x 75 kassetter (750)/cs Inga lock Paket med 750
16373956 Beige 4 x 250 kassetter (1000)/cs Inga lock Paket med 1000
16383956 Blått 4 x 250 kassetter (1000)/cs Inga lock -
16393956 Klart 4 x 250 kassetter (1000)/cs Inga lock -
16303966 Grå 4 x 250 kassetter (1000)/cs Inga lock -
16313966 Lavendel 4 x 250 kassetter (1000)/cs Inga lock -
16323966 Ljusgrön 4 x 250 kassetter (1000)/cs Inga lock -
16333966 Lila 4 x 250 kassetter (1000)/cs Inga lock -
16343966 Orange 4 x 250 kassetter (1000)/cs Inga lock Paket med 1000
16353966 Rosa 4 x 250 kassetter (1000)/cs Inga lock -
16363966 Solbränna 4 x 250 kassetter (1000)/cs Inga lock -
16373966 Vitt 4 x 250 kassetter (1000)/cs Inga lock -
16383966 Gult 4 x 250 kassetter (1000)/cs Inga lock Paket med 1000
16393966 Beige 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separata lock ingår -
16303976 Blått 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separata lock ingår -
16313976 Klart 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separata lock ingår -
16323976 Grå 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separata lock ingår Paket med 1000
16333976 Lavendel 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separata lock ingår -
16343976 Ljusgrön 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separata lock ingår -
16353976 Lila 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separata lock ingår -
16363976 Orange 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separata lock ingår Paket med 1000
16373976 Rosa 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separata lock ingår -
16383976 Solbränna 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separata lock ingår -
16393976 Vitt 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separata lock ingår -
16303986 Gult 4 x 250 kassetter (1000)/cs Separata lock ingår -
16344006 Beige 10 x 75 kassetter (750)/cs Separata lock ingår -
16354006 Blått 10 x 75 kassetter (750)/cs Separata lock ingår Paket med 750
16364006 Klart 10 x 75 kassetter (750)/cs Separata lock ingår -
16374006 Grå 10 x 75 kassetter (750)/cs Separata lock ingår -
16384006 Lavendel 10 x 75 kassetter (750)/cs Separata lock ingår Paket med 750
16394006 Ljusgrön 10 x 75 kassetter (750)/cs Separata lock ingår -
16304016 Lila 10 x 75 kassetter (750)/cs Separata lock ingår Paket med 750
16314016 Orange 10 x 75 kassetter (750)/cs Separata lock ingår -
16324016 Rosa 10 x 75 kassetter (750)/cs Separata lock ingår -
16334016 Solbränna 10 x 75 kassetter (750)/cs Separata lock ingår -
16344016 Vitt 10 x 75 kassetter (750)/cs Separata lock ingår -
16327025 Gult 10 x 75 kassetter (750)/cs Separata lock ingår -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 58 options available.
58 options
Produktkod. 16373946 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer B851010BL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Epredia™ PrintMate Cassettes™ är utformade för att innehålla inskuren vävnad säkert och säkert för vävnadsbearbetning, inbäddning och snittning. PrintMate Kassetter ger exceptionell skanningsnoggrannhet och tillförlitlighet när de används med Epredia™ PrintMate™ och Epredia™ SlideMate™ streckkodsläsare.
Designad för prestanda och användarbekvämlighet, PrintMate Inbäddningskassetter har optimerats för överlägset arbetsflöde och utskrift med PrintMate Klassisk och PrintMate AS utskriftssystem. Den jämna, strukturerade tryckytan ger den optimala ytan för högkvalitativa utskrifter varje gång. För ytterligare information är höger och vänster sida texturerade för tydlig handstil med lämpliga pennor. Lockspärrarna har justerats för enkel användning med låg öppnings- och stängningskraft, samtidigt som de ger den säkerhet som behövs under bearbetningen. Finns i tuber för automatisk utskrift eller lösa för manuell användning, och i tolv färger för förbättrad identifiering av arbetsflöden. PrintMate Inbäddningskassetter finns även tillgängliga utan lock, för ekonomisk användning med återanvändbara lock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Runda hål
Förslutning ingår Inga lock
Kvantitet 10 x 75 kassetter (750)/cs
Förslutningstyp Reversibel
PrintMate-kompatibel Ja
Färg Blått
För användning med (utrustning) För användning med metalllock
Produkttyp Inbäddningskassett