Learn More
Epredia™ PrintMate™ Inbäddning av kassetter
Product Code. 16394006 Shop All Epredia Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Aqua
Beige
Blått
Blue
Grå
Gray
Green
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Lilac
Ljusgrön
Orange
Pink
Rosa
Solbränna
Tan
Vitt
White
Yellow
Kvantitet:
10 x 75 kassetter (750)/cs
1000
4 x 250 kassetter (1000)/cs
Förslutning ingår:
Inga lock
Separata lock ingår
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1000
Paket med 750
Product Code. 16394006
missing translation for 'mfr': Epredia™ B851100LG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Epredia™ PrintMate Cassettes™ är utformade för att innehålla inskuren vävnad säkert och säkert för vävnadsbearbetning, inbäddning och snittning. PrintMate Kassetter ger exceptionell skanningsnoggrannhet och tillförlitlighet när de används med Epredia™ PrintMate™ och Epredia™ SlideMate™ streckkodsläsare.
Designad för prestanda och användarbekvämlighet, PrintMate Inbäddningskassetter har optimerats för överlägset arbetsflöde och utskrift med PrintMate Klassisk och PrintMate AS utskriftssystem. Den jämna, strukturerade tryckytan ger den optimala ytan för högkvalitativa utskrifter varje gång. För ytterligare information är höger och vänster sida texturerade för tydlig handstil med lämpliga pennor. Lockspärrarna har justerats för enkel användning med låg öppnings- och stängningskraft, samtidigt som de ger den säkerhet som behövs under bearbetningen. Finns i tuber för automatisk utskrift eller lösa för manuell användning, och i tolv färger för förbättrad identifiering av arbetsflöden. PrintMate Inbäddningskassetter finns även tillgängliga utan lock, för ekonomisk användning med återanvändbara lock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Por stil Runda hål
Förslutning ingår Separata lock ingår
Kvantitet 10 x 75 kassetter (750)/cs
Förslutningstyp Reversibel
PrintMate-kompatibel Ja
Färg Ljusgrön
Produkttyp Inbäddningskassett