Läs mer
Epredia™ PrintMate™ Embedding Cassettes with Lids, aqua
Produktkod. 15487624 Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Lila
Orange
Rosa
Solbränna
Turkos
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 15487624
Brand: Epredia™ A84210070
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
PrintMate-kompatibel Yes
Färg Turkos