Läs mer
Epredia™ PrintMate™ Slitsade kassetter
Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Aqua
Beige
Blått
Blue
Grå
Gray
Green
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Lilac
Ljusgrön
Orange
Pink
Rosa
Solbränna
Tan
Vitt
White
Yellow
Kvantitet:
10 x 75 kassetter (750)/cs
4 x 250 kassetter (1000)/cs
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 750
Beskrivning
Designad för prestanda och användarbekvämlighet, PrintMate Slitsade kassetter har optimerats för överlägset arbetsflöde och utskrift med PrintMate Klassisk och PrintMate AS utskriftssystem. Den jämna, strukturerade tryckytan ger den optimala ytan för högkvalitativa utskrifter varje gång. För ytterligare information är höger och vänster sida texturerade för tydlig handstil med lämpliga pennor. Lockspärrarna har justerats för enkel användning med låg öppnings- och stängningskraft, samtidigt som de ger den säkerhet som behövs under bearbetningen. Finns i tuber för automatisk utskrift eller lösa för manuell användning, och i tolv färger för förbättrad identifiering av arbetsflödet.
Specifikationer
Specifikationer
| Por stil | Slots |
| Förslutning ingår | Separata lock ingår |
| Kvantitet | 10 x 75 kassetter (750)/cs |
| Förslutningstyp | Reversibel |
| PrintMate-kompatibel | Ja |
| Färg | Lavendel |
| Produkttyp | Slitsad kassett |