Läs mer
Labnet™ Prism™ Mini Centrifuge
Produktkod. 12603106
Change view
Kapacitet:
8 x 1,5/2,0 mL rör och 4 x 0,2 mL remsor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12603106 8 x 1,5/2,0 mL rör och 4 x 0,2 mL remsor Varje
1 options
Produktkod. 12603106 Leverantör Labnet™ Leverantörsnummer C1801230VEU
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ett kompakt och ekonomiskt val för centrifuger, vilket gör att varje arbetsstation kan utrustas med en personlig centrifug. Labnet™ Prism™ Minicentrifuger är lämpliga för ett brett utbud av molekylärbiologiska separationer och snabba snurr.
  • Pålitlig och lätt att använda
  • Extremt kompakt med ett exceptionellt litet fotavtryck
  • Inkluderar 2 utbytbara rotorer med snabbkoppling som snurrar upp till 6000 rpm
  • Elektronisk broms ger snabb inbromsning
  • Självöppnande lock ger enkel tillgång till provet
  • Underhållsfri körning är anmärkningsvärt tyst
  • Unik design möjliggör utmärkt luftflöde för att skydda temperaturkänsliga prover
Specifikationer
Kapacitet 8 x 1,5/2,0 mL rör och 4 x 0,2 mL remsor
Max. Hastighet 6,000 rpm
Max. RCF 2,000 x g
Elektriska krav 120/230 V 50/60 Hz
Mått (HWD) 4,4 x 5,2 x 5,2 tum. (11,2 x 13,2 x 13,2 cm)
Nettovikt 1.2 lb. (0.55 kg)