Läs mer
Pristane, MP Biomedicals™
Produktkod. 11452460 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452460 5 mL 5ml
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11452460 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219545505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 SEK
    1308.65 SEK / 5ml
    Save 66.35 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Används som en biologisk markör. Pristane, MP Biomedicals är en naturlig mättad terpenoidalkan erhållen främst från hajleverolja.
Pristane är känt för att inducera autoimmuna sjukdomar hos gnagare. Det används i forskning för att förstå patogenesen av reumatoid artrit och lupus, som ett icke-antigen artritogent adjuvans och plasmacytom.
Specifikationer
CAS 1921-70-6
Densitet 0,783 g/ml vid 20 °C (lit.)
Kokpunkt 68 °C (0,001 mmHg (litteratur))
Molekylformel C19H40
Brytningsindex n20/D 1.438 (Lit.)
Kvantitet 5 mL
Synonym pristane, norphytane, bute hydrocarbon, norphytan, pristan, pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl, meso-pristane, 2,6,10,10-tetramethylpentadecane, meso-form, norphytane, robuoy
Löslighetsinformation Löslig i eter, petroleumeter, bensen, kloroform, koltetraklorid.
InChI-nyckel XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC-namn 2,6,10,14-tetrametylpentadekan
Molekylvikt (g/mol) 268.529
PubChem CID 15979
ChEBI CHEBI:53181
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pristane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6,10,14-tetramethyl-Pentadecane