Läs mer
Pristanic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pristanic Acid |
| CAS | 1189-37-3 |
| Molekylformel | C19 H38 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,6,10,14-Tetramethylpentadecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O2/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19(20)21/h15-18H,6-14H2,1-5H3,(H,20,21) |
| LEDER | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,6,10,14-tetramethylpentadecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.5 |
| Formel vikt | 298.2872 |