Läs mer
Pritelivir, MedChemExpress
Beskrivning
Pritelivir (AIC316), an inhibitor of the viral helicase-primase complex, exhibits antiviral activity in vitro and in animal models of herpes simplex virus (HSV) infection. Pritelivir is active against herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) with the IC50 of 0.02 μM against HSV1-2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pritelivir |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 348086-71-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H18N4O3S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | AIC316 BAY 57-1293 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (81.99 mM) |
| Visa mer |