Läs mer
Pritelivir, Thermo Scientific™
Produktkod. 17535585 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17535585 100 mg
1 options
Produktkod. 17535585 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469231000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pritelivir
CAS 348086-71-5
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C18 H18 N4 O3 S2
Formel vikt 402.5
MDL-nummer MFCD18633192
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Renhet ≥94 %
InChI-nyckel IVZKZONQVYTCKC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C(=O)CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1)C1=NC(C)=C(S1)S(N)(=O)=O
IUPAC-namn N-methyl-N-(4-methyl-5-sulfamoyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-[4-(pyridin-2-yl)phenyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 402.49