Läs mer
PRKG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
4652.90 SEK
Specifikationer
Antigen PRKG1
Koncentration 0.51 mg/mL
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16861255
Visa dokument
Proteintech
21646-1-AP-150UL
150 μL
4652.90 SEK
150µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Phosphorylates PPP1R12A.
Specifikationer
Specifikationer
PRKG1
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P0C605, Q13976
19091, 54286, 5592
PRKG1 Fusion Protein Ag16333
Primary
-20°C
PRKG1
0.51 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
cGK 1, cGK1, CGKI, cGKI alpha, cGKI BETA, PGK, PKG, PRKG1, PRKG1B, PRKGR1A, PRKGR1B, Protein Kinase G1 alpha
Prkg1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer