Läs mer
R&D Systems™ PRMT6 Antibody Blocking Peptide
Produktkod. 18587213
Change view
Kvantitet:
0,1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18587213 0,1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18587213 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NB10056642PEP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 55170
Produktlinje Novus
Koncentration 1 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
För användning med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56642
Gene Alias EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.125, FLJ10559, FLJ51477, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like protein 6, Histone-arginine N-methyltransferase PRMT6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6 (S. cerevisiae), HRMT1L6, protein arginine methyltransferase 6, protein arginine N-methyltransferase 6
Gensymbol PRMT6
Kvantitet 0,1 mg
Forskningskategori Chromatin Research, Signal Transduction
Förvaringsbuffert Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.