missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PRMT6 Antibody (PCRP-PRMT6-2C9), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08393JF646
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
PRMT6 Monoclonal antibody specifically detects PRMT6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
Specifikationer
| PRMT6 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.125, FLJ10559, FLJ51477, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like protein 6, Histone-arginine N-methyltransferase PRMT6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6 (S. cerevisiae), HRMT1L6, protein arginine methyltransferase 6, protein arginine N-methyltransferase 6 | |
| Recombinant full-length human PRMT6 protein (Uniprot: Q96LA8 ) | |
| 100 μg | |
| Chromatin Research, Signal Transduction | |
| 55170 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array | |
| PCRP-PRMT6-2C9 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering