Läs mer
PRN1371, MedChemExpress
Beskrivning
PRN1371 is a highly selective and potent FGFR1-4 and CSF1R inhibitor with IC50s of 0.6, 1.3, 4.1, 19.3 and 8.1 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4 and CSF1R, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PRN1371 |
| CAS | 1802929-43-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H30Cl2N6O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (44.53 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(C2=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C2Cl)=CC3=CN=C(NC)N=C3N1CCCN4CCN(C(C=C)=O)CC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 561.46 |
| Formel vikt | 561.46 |
| Visa mer |