missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PRN694, MedChemExpress

Produktkod. 16445288
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16445288 10 mg 10mg
16441279 1 mg -
16413326 25 mg -
16411497 50 mg 50mg
16408007 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16445288 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12680

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress PRN694 is an irreversible, highly selective and potent covalent interleukin-2-inducible T-cell kinase (ITK) and resting lymphocyte kinase (RLK) dual inhibitor with IC50s of 0.3 nM and 1.4 nM, respectively. PRN694 exhibits extended target residence time on ITK and RLK, enabling durable attenuation of effector cells in vitro and in vivo.

PRN694 is an irreversible, highly selective and potent covalent interleukin-2-inducible T-cell kinase (ITK) and resting lymphocyte kinase (RLK) dual inhibitor with IC50s of 0.3 nM and 1.4 nM, respectively. PRN694 exhibits extended target residence time on ITK and RLK, enabling durable attenuation of effector cells in vitro and in vivo.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PRN694
CAS 1575818-46-0
Färg Light Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H35F2N5O2S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (229.92 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=CC=C(C(F)F)S1)NC2=NC3=CC(CN[C@@H](C)C(C)(C)C)=CC=C3N2C[C@@H]4N(C(C=C)=O)CCC4
Molekylvikt (g/mol) 543.67
Formel vikt 543.67
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.