Läs mer
Chemsplash Pro+4 (steril bestrålad) 67gsm C/alla tejpade sömmar
Beskrivning
Gammabestrålad Chemsplash Pro +4 engångsoverall
- 67GSM mikroporöst laminattyg
- Sterila bestrålade, dubbelpåsade och Detex-dekal
- Helt tejpade sömmar
- Tredelad huva
- Elastiska manschetter med tumöglor
- Elastisk huva, rygg och anklar
- Tvåvägs dragkedja med dragkedja
- Silikon och latexfri
- Låg ludd, Anti-Static
- Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
Beskrivning: The Gamma Bestrålat Chemsplash Pro +4 Disposable Coverall är gjord av 67GSM mikroporöst laminerat Cat III Typ 4B, 5B och 6B tyg. Alla sömmar är helt tejpade, vilket ger en starkare och mer effektiv barriär mot vätskor och partiklar. Denna overall är antistatisk enligt EN1149-5:2008 och resistent mot infektionsämnen enligt EN14126, vilket säkerställer överensstämmelse med virus- och bakterieinfektionsskydd. Den är idealisk för användning i läkemedels-, renrums-, halvledartillverkning och infektionskontamineringskontrollmiljöer. Denna overall överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrumsklass 5-9, erbjuder maximalt skydd för mycket känsliga miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrums-overaller |
| Storlek | 3X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst tyg |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Stickning, Tumslinga |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |