Läs mer
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid Antibody Isotyping Assay Kit, human
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Includes
10 analyser
- Använder membranbaserade remsor belagda med färgämnesbundna konjugerade antikroppar som ger en visuell färgavläsning av den monoklonala antikroppens isotyp inom tio minuter.
- Laterala flödesremsor kan användas tidigt i och under hela uttrycket för att övervaka och bekräfta uttrycket av önskat proteinmärkt mål
- Enkel, snabb —metod späd provet med medföljande spädningsmedel och doppa i sidoflödesremsan för visuella resultat inom 5 till 10 minuter
- Känsliga —detektera proteintaggar i supernatant- eller cellysatprover ner till lågtμ g/ml koncentration
- Specifik —analys korsreagerar inte med vanliga lys- och proteinberedningsreagenser
- Pålitliga —resultat liknar andra antikroppsimmunanalyser, inklusive western blot och ELISA
- Lång hållbarhet —stabil i minst ett år vid 4 °C
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | •10 Rapid Antibody Isotyping Assay Strips 1 • 10 Rapid Antibody Isotyping Assay Strips 2 • Provspädningsmedel, 4 mL Tillräckligt för 10 isotypbestämningar Förvaras vid 2 –8 °C. |
| Detekterbara analyter | IgGl, IgG2, IgG3, IgG4, IgA, IgM; Kappa och lambda lätta kedjor |
| Analysera | Isotypningsanalys |
| Detektionsmetod | Kromogen |
| Produktlinje | Pro-Detect |
| Produkttyp | Analysera |
| Specificitet | Antikropp |
| Tillräckligt för | 10 tester |
| Målarter | Människa |
| För användning med (applikation) | Snabbanalys för lateralt flöde |
| Show More |