Läs mer
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid DYKDDDDK-His Assay Kit
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Innehåller
10 analyser
- Lateralflödesanalys använder membranbaserade remsor belagda med färgämnesbundna konjugerade antikroppar specifika för taggen för att ge en visuell färgavläsning för detektion inom tio minuter.
- Upptäck proteiner direkt från cellodlingsmedia (supernatant) eller cellysat utan någon speciell instrumentering eller hantering.
- Laterala flödesremsor kan användas tidigt i och under hela uttrycket för att övervaka och bekräfta uttrycket av önskat proteinmärkt mål
- Späd provet med medföljande spädningsmedel och doppa i sidoflödesremsan för visuella resultat inom 5 till 10 minuter
- Känsliga —detektera proteintaggar i supernatant- eller cellysatprover ner till lågtμ g/ml koncentrationer
- Specifik —analys korsreagerar inte med vanliga lys- och proteinberedningsreagenser
- Pålitliga —resultat liknar andra antikroppsimmunanalyser, inklusive western blot och ELISA
- Lång hållbarhet —stabil i minst ett år vid 4 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •10 snabbanalysremsor • Provspädningsmedel, 15 mL Tillräckligt för 10 analysbestämningar Förvaras vid 2 –8 °C. |
| Detekterbara analyter | DYKDDDDK-His (FLAG-His) dubbelmärkta proteiner |
| Analysera | Snabbanalys för lateralt flöde |
| Detektionsmetod | Kromogen |
| Produktlinje | Pro-Detect |
| Produkttyp | Analysera |
| Specificitet | Protein tag |
| Tillräckligt för | 10 analyser |
| För användning med (applikation) | Snabbanalys för lateralt flöde |
| Kvantitet | 10 analyser |
| Visa mer |